V900008
Polivinilpirrolidona
Vetec™, reagent grade, average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
PVP, Polividona, Povidona
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
peso molecular
average mol wt 40,000
cadeia de caracteres SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
chave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1