V800394
Sodium phosphate
AR, ≥95.5%
Sinônimo(s):
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥95.5%
Formulário
powder, crystals or granules
pH
11 (20 °C)
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
chave InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?