grau
AR
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
475 °F
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.363 (lit.)
p.e.
30-60 °C (lit.)
40-60 °C
densidade
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)