V800170
Ácido etilenodiamino tetra-acético
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilenodiamino tetra-acético dissódico, Sequestrene Na2
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
pf
248 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 100 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2