V800165
Dimethylglyoxime
AR
Sinônimo(s):
2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
linha de produto
Vetec™
pf
240-241 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadeia de caracteres SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3