V800133
Sulfato de cobre(II)
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
Sulfato cúprico, Ácido sulfúrico, sal de cobre(II) (1:1) pentaidratado
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
pressão de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
forma
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
110 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.05%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3