V800091
Bromobenzene
LR, ≥99%
Sinônimo(s):
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.41 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 40 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
1051 °F
Lim. expl.
36.5 %
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
156 °C (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)