V800061
Antimony(III) chloride
LR, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Antimony trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
densidade de vapor
7.9 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 49 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥98.5%
forma
crystals
flakes
pf
73.4 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2