215783
Antimony(III) chloride
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Antimony trichloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 49 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
pf
73.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This research focuses on the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The study evaluates their antimicrobial properties, conducts Density Functional Theory (DFT) calculations, and assesses cytotoxicity. The findings suggest significant potential for antimony(III) chloride in developing new antimicrobial agents and understanding their biological interactions (Sangwan et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2