V800038
Ammonium carbonate
AR, ≥95%
Sinônimo(s):
Hartshorn salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
2.7 (vs air)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥95%
Formulário
crystals
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
chave InChI
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)