1724452
USP
Ziprasidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ziprasidone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H24ClN5OS2/c29-21-16-22-20(25(28(35)30-22)26-18-5-1-3-7-23(18)36-31-26)15-17(21)9-10-33-11-13-34(14-12-33)27-19-6-2-4-8-24(19)37-32-27/h1-8,15-16,25H,9-14H2,(H,30,35)
chave InChI
WMWHMDQKVMOIAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3