1711202
USP
Verapamil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-Verapamil hydrochloride, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
verapamil
fabricante/nome comercial
USP
pf
142 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
chave InChI
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Aplicação
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Suspension
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3