1708718
USP
Valproic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Isopropylpentanoic acid, 2-Isopropyl-2-propylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valproic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(C(C)C)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
ODPKTGAWWHZBOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)