1708650
USP
Valporic acid Related Compound K
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethyl-2-methylpentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
valproic acid
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CCC)(CC)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
chave InChI
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)