1707894
USP
Valacyclovir Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valacyclovir
fabricante/nome comercial
USP
pf
108-110 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
124 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)