1707839
USP
Valacyclovir hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valacyclovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Aplicação
- Valacyclovir Compounded Oral Suspension
- Valacyclovir Hydrochloride
- Valacyclovir Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)