V9889
Valacyclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-((2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy)ethyl ester monohydrochloride, L-Valine, Valtrex
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
chave InChI
KNOVZDRKHSHEQN-JZGIKJSDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?