1705753
USP
Uracil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
uracil
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fluorouracil
- Ribavirin Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid