Documentos Principais
6630
Millipore
Uracil
Sinônimo(s):
Uracil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
descrição
RTECS - YQ8650000
Merck USA index - 14, 9850
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to slightly yellowish
solubilidade
hot water: 1 mg/mL
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(nccc1O)O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3