1699333
USP
Trospium chloride Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,3r,5S)-3-Hydroxyspiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1′-pyrrolidinium] chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trospium
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+]21([C@@H]3C[C@H](C[C@H]2CC3)O)CCCC1
InChI
1S/C11H20NO.ClH/c13-11-7-9-3-4-10(8-11)12(9)5-1-2-6-12;/h9-11,13H,1-8H2;1H/q+1;/p-1/t9-,10+,11+;
chave InChI
HZDYZXDBRXHZIX-JGNDIBIWSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard solution during the impurity analysis of trospium chloride by using liquid chromatography in conjunction with a refractive index (RI) detector.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)