Documentos Principais
5.05816
Sigma-Aldrich
Xanomeline Oxalate
Sinônimo(s):
Xanomeline Oxalate, 3-(hexyloxy)-4-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Agonist, Xanomeline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23N3OS · xC2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
281.42 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mM
ethanol: 25 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nc(c(n1)C2=CCCN(C2)C)OCCCCCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C14H23N3OS.C2H2O4/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12;3-1(4)2(5)6/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
ZJOUESNWCLASJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An agonist selective for muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) subtype M1 (EC50 = 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). An antipsychotic agent. Used in improving cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer′s disease and schizophrenia.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Wang, D., et al., 2011. Biochem. Biophys. Res. Commun.410, 229.
Si, W., et al., 2010. Neurosci. Lett.473, 115.
Stanhope, et al., 2001. J. Exp. Pharmacol. Ther.299, 782.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3