Documentos Principais
SML3801
Sigma-Aldrich
Trospium chloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30NO3·Cl
Número CAS:
Peso molecular:
427.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
chave InChI
RVCSYOQWLPPAOA-QKYUOBHYNA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peripheral muscarinic receptor antagonist
Trospium chloride is a peripheral muscarinic receptor antagonist that relaxes the smooth muscle in the bladder. It does ot cause central nervous system side effects typical for other drugs of its class. Trospium chloride is used for the treatment of overactive bladder.
Atenção
Hygroscopic
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)