SML0248
Zolmitriptan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, 311C90
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -3 to -8°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
chave InChI
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)