Y0001986
Zolmitriptan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-4-({3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zolmitriptan
fabricante/nome comercial
EDQM
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1[C@@H](COC1=O)Cc2cc3c([nH]cc3CCN(C)C)cc2
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
chave InChI
ULSDMUVEXKOYBU-CYBMUJFWSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)