1695004
USP
Tripelennamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Benzyl[2-dimethylaminoethyl]amino)pyridine, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Pyribenzamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tripelennamine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
chave InChI
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Tripelennamine Hydrochloride Injection
- Tripelennamine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3