T0202
Tocainide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)propanamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
chave InChI
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.