1692516
USP
Trimethoprim Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trimethoprim
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[c](ncc(c1N)Cc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC)=O
InChI
1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
chave InChI
OYDLMYVTTNXWRD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)