1686411
USP
Trigonelline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Trigonelline monohydrate, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trigonella
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n+]1(cc(ccc1)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
WWNNZCOKKKDOPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)