1686386
USP
Triglycine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
triglycine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
chave InChI
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Alosetron Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)