PHR2661
Triglycine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Gly-Gly-Gly, Glycyl-glycyl-glycine, Triglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1686386
família API
triglycine
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13)
chave InChI
XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)