PHR2733
Diglycine (glycylglycine)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
N-Glycylglycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1199308
família API
diglycine
forma
powder
embalagem
pkg of 200 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)