1683559
USP
Trietilamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Dietiletanamina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
família API
triethylamine
temperatura de autoignição
593 °F
Lim. expl.
8 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
88.8 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Adapalene
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)