1672359
USP
Torsemide Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(3-Methylphenyl)-2H-pyrido[4,3-e]-1,2,4-thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide, 4-m-Tolyl-2H-pyrido[4,3-e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
torsemide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H11N3O3S/c1-9-3-2-4-10(7-9)16-11-5-6-14-8-12(11)20(18,19)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,15,17)
chave InChI
QMCVPDNHQUBJPG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3