PHR3145
Torsemide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1672315
família API
torsemide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 150 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Nc2ccncc2S(N)(=O)=O)c1
InChI
1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
chave InChI
ZXPCUGWAKUIOOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)