1672053
USP
P-TOLUIDINE
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-Toluidine, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3.9 (vs air)
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
6.6 %
fabricante/nome comercial
USP
pb
200 °C (lit.)
pf
41-46 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
chave InChI
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup