1669004
USP
Tolazoline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tolazoline
fabricante/nome comercial
USP
pf
174-176 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
chave InChI
RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HRH2(3274)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)