1642201
USP
Sumatriptan succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sumatriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Descrição geral
Aplicação
- Sumatriptan
- Sumatriptan Nasal Spray
- Sumatriptan Tablets
- Sumatriptan Injection
- Sumatriptan Compounded Oral Suspension
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)