1642031
USP
Sulindac Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Z)-2-{5-Fluoro-2-methyl-1-[4-(methylthio)benzylidene]-1H-inden-3-yl}acetic acid, (Z)-Sulindac sulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulindac
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1)\C(=C/c3ccc(cc3)SC)\C(=C2CC(=O)O)C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
chave InChI
LFWHFZJPXXOYNR-MFOYZWKCSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sulindac
- Sulindac Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)