1635206
USP
Sulfaquinoxaline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-quinoxalinyl)benzenesulfonamide, Sulfaquinoxalin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfaquinoxaline
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
chave InChI
NHZLNPMOSADWGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Sulfaquinoxaline Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)