1633007
USP
Sulfanilamide Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfanilamide, p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfanilamide
fabricante/nome comercial
USP
pf
164-166 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
chave InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It was used in a study to demonstrate photodecomposition in aqueous solution of cutaneous photosensitizing agents with the help of spin traps 5, 5-dimethyl-1-pyrroline-1-oxide.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)