1615956
USP
Sorbic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
família API
sorbic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
chave InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Aplicação
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Sorbic Acid
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)