1614716
USP
Anhydrous Sodium Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium succinate dibasic, Anhydrous butanedioic acid disodium salt, Succinic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
(Pharmaceutical small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)