1613600
USP
Sodium butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Butyric acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium butyrate
fabricante/nome comercial
USP
pf
250-253 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)