1612719
USP
Tenivastatin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-dimethylbutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8ahexahydronaphthalen-1-yl}-3,5-dihydroxyheptanoate (1:2) monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tenivastatin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]3[C@H]4[C@H](C[C@H](C=C4C=C[C@@H]3C)C)OC(=O)C(CC)(C)C.[O-]C(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H]1[C@H]2[C@H](C[C@H](C=C2C=C[C@@H]1C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/2C25H40O6.Ca/c2*1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h2*7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m00./s1
chave InChI
FGHWDPOUOIKHKK-XQOMDNQHSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)