1612630
USP
Silybin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Silibinin, 2,3-Dihydro-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-(3,5,7-trihydroxy-4-oxobenzopyran-2-yl)benzodioxin, Silybin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
silybin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3cc(ccc3O[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23+,24-,25?/m0/s1
chave InChI
SEBFKMXJBCUCAI-ILJKEPSESA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Powdered Milk Thistle Extract
- Milk Thistle Capsules
- Milk Thistle Tablets
- Powdered Milk Thistle
- Milk Thistle
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)