Documentos Principais
PHR3350
Supelco
Silydianin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Silydianin, Silidianin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H22O10
Número CAS:
Peso molecular:
482.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1612641
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2[C@H]3CO[C@]4(O)[C@H]3C(=C[C@H]2C4=O)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C(=O)[C@@H]5O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-16-4-9(2-3-14(16)27)18-11-7-12(20-13(18)8-34-25(20,32)24(11)31)23-22(30)21(29)19-15(28)5-10(26)6-17(19)35-23/h2-7,11,13,18,20,22-23,26-28,30,32H,8H2,1H3/t11-,13-,18+,20+,22+,23-,25-/m1/s1
chave InChI
CYGIJEJDYJOUAN-JSGXPVSSSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)