1609625
USP
Salmeterol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salmeterol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3
chave InChI
QHJWMYXXRZALKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)