BP1182
Salmeterol impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino}ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
salmeterol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(O)c2cc(c(cc2)O)Cc3c4c(c(c(c3)C(=O)O)O)cccc4)CCCCCCOCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
chave InChI
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)