1605952
USP
Rosmarinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
rosmarinic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
171-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
chave InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3