Documentos Principais
1605056
USP
RoflumilastRelated Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12F2O4
Número CAS:
Peso molecular:
258.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
roflumilast
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)OC1=CC=C(C=C1OCC2CC2)C(O)=O
InChI
1S/C12H12F2O4/c13-12(14)18-9-4-3-8(11(15)16)5-10(9)17-6-7-1-2-7/h3-5,7,12H,1-2,6H2,(H,15,16)
chave InChI
IGFDIFLMMLWKKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)